T0252
Tricholine citrate
≥65 wt. % in H2O
About This Item
Productos recomendados
concentración
≥65 wt. % in H2O
cadena SMILES
C[N+](C)(C)CCO.C[N+](C)(C)CCO.C[N+](C)(C)CCO.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*7H,4-5H2,1-3H3/q;3*+1/p-3
Clave InChI
RPERJPYDELTDMR-UHFFFAOYSA-K
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable