T0202
Tocainide hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
under inert gas
color
white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
emisor
AstraZeneca
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
AMZACPWEJDQXGW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artículos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.