Saltar al contenido
SYNP160002D
Synthware cylindrical pressure vessel with protective coating
bottle capacity 35 mL, O.D. × L 26 mm × 125 mm, bushing type, #15
Sinónimos:
Synthware P160002D, pressure tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Kemtech P160002D
Packaging:
pack of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
bushing type #15
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P160002D
O.D. × L
26 mm × 125 mm
bottle capacity
35 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 35mL, #15, 26X125mm, Protective Coating,Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)