Documentos
SYNF811310SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Sinónimos:
Synthware F811310SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE
borosilicate glass 3.3
Características
class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F811310SN
capacidad
10 mL
Descripción general
Volumetric Flask, Heavy Wall, 10mL, Class A, #13 PTFE Stopper
Aplicación
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.