Saltar a
SYNF204500
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F204500, 3-neck reaction flask
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
545,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , clear
Manufacturer/tradename:
Kemtech F204500
Packaging:
pack of 1 ea
Joint:
center joint: ST/NS24/40
545,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
borosilicate glass 3.3 , clear
joint
center joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F204500
capacity
500 mL
General description
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 24/40 Joint
Application
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)