Saltar a
SYNB140100
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL, green polypropylene cap
Sinónimos:
Synthware B140100, glass graduated bottle with screw cap
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
14,30 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, green polypropylene cap, wide-mouth
Sterility:
non-sterile
Feature:
with cap
Packaging:
pack of 1 ea
14,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, green polypropylene cap, wide-mouth
sterility
non-sterile
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B140250
capacity
100 mL
General description
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 100mL includes Accessories: GL45-L
Application
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)