Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear borosilicate glass 3.3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135124
bottle O.D.
240 mm
General description
Desiccator, Clear, Id 240mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Application
kemetch; synthware; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Desiccator with lid and ceramic plate
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?