SRP6542
FNDC5
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5, Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
~160 kDa
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FNDC5(252995)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable