SRP6533
RBP4 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PRBP, Plasma retinol-binding protein, RBP, Retinol Binding Protein 4
About This Item
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
monomer ~230 kDa (Mouse RBP4 aa 19-201 is fused at the N-terminus to a FLAG0174-tag.)
envase
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... RBP4(19662)
Descripción general
Forma física
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable