SRP6521
Ubiquitin-Fluorescein-labeled (FLR-Ub)
≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CEP80, HUBCEP80, RPS27A, Ribosomal Protein S27a, UBA80, UBB, UBCEP1, UBCEP80
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
9.009 kDa
envase
pkg of 50 μg
concentración
8 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)