SRP6441
DPPIV/CD26(untagged) human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ADABP, ADCP-2, ADCP2, CD-26, DPP-4, DPP4, TP-103, TP103
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 85.4 kDa (This protein with two amino acids (Gly-Pro) at the N- terminus has a calculated MW)
observed mol wt 95 kDa by SDS-PAGE (reducing)
envase
pkg of 10 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... DPP4(1803)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable