SRP6408
ErbB4/HER4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
MGC138404, p180erbB4
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 70.6 kDa
observed mol wt 95-110 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Glu26 is the predicted N-terminal .)
envase
pkg of 10 and 50 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ErbB4(2066)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Platinum-Based Therapy
the epidermal growth factor receptor family
A genome-wide association study identifies a breast cancer risk variant in ERBB4 at 2q34: results from the Seoul Breast Cancer Study