SRP6388
LAMP1/CD107a human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 39.2 kDa
observed mol wt 60-100 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 29 is the predicted N-terminus.)
envase
pkg of 10 and 50 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LAMP1(3916)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable