SRP6369
AKR1D1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
3o5bred, Aldo-keto reductase family 1, CBAS2, SRD5B1, member D1
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
39.5 kDa (346 aa, 1-326 aa + His Tag)
envase
pkg of 100 μg
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... AKR1D1(6718)
Descripción general
Recombinant human AKR1D1 protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli and purified by using conventional chromatography techniques.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable