SRP6359
FGF14 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FGF-14, FHF-4, FHF4, Fibroblast growth factor 14 isoform 1A, SCA27
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
30 kDa (271 aa, 1-247 aa + His Tag)
envase
pkg of 50 μg
concentración
0.25 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FGF14(2259)
Descripción general
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable