SRP6357
CXCL17 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Chemokine (C-X-C motif) ligand 17, DMC, Dcip1, MGC138300, UNQ473, VCC-1, VCC1
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥85% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
13.7 kDa (119 aa, 22-119 aa + His Tag)
envase
pkg of 50 μg
concentración
0.25 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CXCL17(284340)
Descripción general
Forma física
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable