SRP6253
EGF human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
EGF, HOMG4, URG, epidermal growth factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Análisis
≥97% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
mol peso
calculated mol wt 6.3 kDa
observed mol wt 6.3 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EGF(1950)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com