SRP6246
TPO from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
MGDF, Megakaryocyte colony-stimulating factor, Thrombopoietin, c-MPL Ligand
About This Item
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
18.7 kDa
envase
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... TPO(81811)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)