SRP6241
VAP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
AOC3, Copper Amine Oxidase, HPAO, Membrane Primary Amine Oxidase, SSAO, Vascular Adhesion Protein-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
mol peso
~80 kDa
envase
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... VAP1(8639)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable