SRP6015
Endoglin human
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
CD105, END, ENG, HHT1, ORW
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in Sf9 cells
Análisis
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
90.0 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ENG(2022)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable