SRP5167
BCR (1-695), GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
ALL, BCR1, CML, D22S11, D22S662, FLJ1645, PHL
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
~120 kDa
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BCR(613)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable