SRP5085
SIK (1-303), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
MSK, SIK1, SNF1LK
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
296-401 nmol/min·mg
mol peso
~36 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SIK1(150094)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable