SRP5068
PKN2/PRK2, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
MGC150606, MGC71074, PAK2, PKN2, PRK2, PRKCL2, PRO2042, Pak-2
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
63-85 nmol/min·mg
mol peso
~145 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PKN2(5586)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1