SRP5010
CDK2/CyclinA1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
p33(CDK2)
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
70-95 nmol/min·mg
mol peso
~58 kDa (CDK1)
~81 kDa (CyclinA1)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CCNA1(8900) , CDK2(1017)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable