SRP5003
AMPK (α2/β2/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
AMPK, AMPK2, AMPKG, MGC61468, MGC8666, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG1
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
238-322 nmol/min·mg
mol peso
~36 kDa (B2)
~40 kDa (G1)
~69 kDa (A2)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB2(5565) , PRKAG1(5571)
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable