SRP4858
Heat Shock Protein 90 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥99% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HSP86, HSPC1, HSPCA, HSPN, Hsp89, LAP2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Análisis
≥99% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
~90 kDa
envase
pkg of 25 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HSP90B1(7184)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable