SRP4576
BMP-11 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BMP 11, GDF11, Growth/Differentiation Factor-11, bone morphogenetic protein 11
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
~32.6 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GDF11(10220)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución