SRP4549
IL-20 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
D ZCYTO10, Four α helix cytokine, IL-20, IL10, MGC96907, Zcyto10
About This Item
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
potencia
≥100 ng/mL
mol peso
~17.6 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Il21(58181)
Descripción general
Forma física
Reconstitución