SRP3078
IL-16 (121aa) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
LCF (Lymphocyte Chemoattractant Factor)
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
12.4 kDa
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IL16(3603)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable