SRP2137
FXR, ligand binding domain (222-472), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FXR, NR1H4, farnesol receptor HRR-1, retinoid receptor
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
frozen liquid
mol peso
~56.3 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
400 μg/mL
color
colorless to clear
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HRR-1(9971)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable