SRP0716
MYLK4, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
70-95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
actividad específica
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
mol peso
~70 kDa
concentración
0.1 μg/μL
nº de acceso
BC132833
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... MYLK4(340156)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)