SRP0687
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
product name
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized powder
mol peso
1242.5
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
Secuencia
KRRRLSSLRA
Reconstitución
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
Almacenamiento y estabilidad
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable