SRP0620
CD38, His-Tag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Descripción general
Human CD38, also known as cluster of differentiation 38 and cyclic ADP ribose hydrolase with C-terminal His-tag, GenBank Accession No. NM_001775, a.a. 43-300 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 31 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable