Documentos clave
SRP0610
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) GPC3, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
DGSX, OCI-5, SGB, SGBS, glypican 3, glypican proteoglycan 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
formulario
frozen liquid
mol peso
62 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Monkey ... GPC3(14734)
Descripción general
Monkey, GPC3, also known as glypican 3, DGSX, glypican proteoglycan 3, OCI-5, SGB, SGBS, and SGBS1, GenBank Accession No. XM_005594608, a.a. 22-599 (end), with C-terminal His-tag, MW=62 kDa, expressed in HEK293 cell expression system.
Forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable