SRP0523
COX1, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinónimos:
Cox-1, Cyclooxygenase-1, PES-1, PGHS-1, PTGS1, Prostaglandin H2 Synthase 1, Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 1
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
formulario
frozen liquid
mol peso
70.5 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... COX1(6775083)
Descripción general
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable