Documentos clave
SRP0263
Sigma-Aldrich
PDE4B1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
DPDE4, PDE4B, Phosphodiesterase 4B, cAMP-specific, Phosphodiesterase 4B1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥10000 units/μg
mol peso
109 kDa
envase
pkg of 10 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDE4B(24626)
Descripción general
Human PDE4B1 (GenBank Accession No. NM_001037341), full length with N-terminal GST tag, MW = 109 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 30°C
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)