SRP0150
Set8 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
KMT5A, Lysine N-methyltransferase 5A, PR-Set7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 8, SETD8
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥70% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
44 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SETD8(387893)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable