SRP0103
HDAC2 FLAG tag human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HD2, Histone deacetylase 2, Transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Análisis
≥50% (SDS-PAGE)
formulario
aqueous solution
mol peso
60 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HDAC2(3066)
Descripción general
The HDAC2 (histone deacetylase 2) gene is mapped to human chromosome 6q21 and is ubiquitously expressed.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación