Documentos clave
SML4078
MitoBloCK-10
new
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-​Fluoro-​benzoic acid 2-​[(5-​nitro-​2-​thienyl)​methylene]​hydrazide, 3-Fluoro-N’- [(5-nitro-2-thienyl)methylene]benzohydrazide, MB-10, Mitochondrial import blockers of the Carla Koehler laboratory-10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8FN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
293.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(ccc1)C(=O)N\N=C\c2[s]c(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H8FN3O3S/c13-9-3-1-2-8(6-9)12(17)15-14-7-10-4-5-11(20-10)16(18)19/h1-7H,(H,15,17)/b14-7+
Clave InChI
QDYQZMWFIYLMNX-VGOFMYFVSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mitochondrial import blocker of substances requiring inner membrane translocon TIM23.
MitoBloCK-10 (MB-10) is mitochondrial import blocker of substances requiring inner membrane translocon TIM23 (TIM23) in yeast and mammalian mitochondria. It appears that MB-10 targets Tim44 of the PAM complex. MitoBloCK-10 does not alter respiraton. MB-10 inhibits cardiac development and induces apoptosis in Zebrafish embryos. It inhibits bladder cancer cell growth in vitro and in vivo.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A first-in-class TIMM44 blocker inhibits bladder cancer cell growth
Cell Death & Disease, 15(3), 204-204 (2024)
Non Miyata et al.
The Journal of biological chemistry, 292(13), 5429-5442 (2017-02-09)
Diverse protein import pathways into mitochondria use translocons on the outer membrane (TOM) and inner membrane (TIM). We adapted a genetic screen, based on Ura3 mistargeting from mitochondria to the cytosol, to identify small molecules that attenuated protein import. Small