Merck
SML3947
PSB12379
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Placeholder name, N-(Phenylmethyl)-adenosine-5′-[hydrogen P-(phosphonomethyl)phosphonate] sodium salt, N6-Benzylpurine riboside-5′-O-[(phosphonomethyl)-phosphonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23N5O9P2. xNa
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective ecto-5′-nucleotidase (CD73, eN) Inhibitor.
PSB12379 is a potent and selective ecto-5′-nucleotidase (CD73, eN) Inhibitor (recombinant human/rat eN Ki = 2.21/9.03 nM; human serum eN Ki = 18.8 nM; Ki >>10 μM against NTPDase 1/2/3 & NPP 1/2/3). Umbilical cord mesenchymal stem cell-derived small extracellular vesicles (UCMSC-sEV) is reported to promote the proliferation and migration of pediatric urethral smooth muscle cells (PUSMCs) in cultures by CD73-catalyzed production of adenosine, which can be blocked by PSB12379.
Disclaimer
Hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)