Merck
SML3946
DFPQ
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
AP-06-202, N4-Cyclohexyl-N2-(3,4-difluorophenyl)-2,4-quinazolinediamine, N4-Cyclohexyl-N2-(3,4-difluorophenyl)quinazoline-2,4-diamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20F2N4
Número CAS:
Peso molecular:
354.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Gs-biased, β2 subtype-selective adrenergic receptor (AR) negative allosteric modulator (NAM) that inhibits β-arrestin recruitment, but not Gs coupling to β2AR.
DFPQ is a Gs-biased, β2 subtype-selective adrenergic receptor (AR) negative allosteric modulator (NAM) that inhibits β-arrestin recruitment (IC50 = 600 nM; 30-min DFPQ pretreatment prior to 12-min 1 μM ISO induction), but not Gs coupling to β2AR (30-min 10 μM DFPQ pretreatment prior to 10-min 1 μM ISO-induced cAMP production). DFPQ effectively inhibits agonist-induced β2AR phosphorylation (IC50 = 2.6 μM; 30-min DFPQ pretreatment prior to 10-min 1 μM ISO induction) and internalization (100% inhibition by 30-min 10 μM DFPQ prior to 1h 10 μM ISO) and protects against the functional desensitization of β-agonist-mediated regulation in cell and tissue models with minimal effects on β1AR.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)