Saltar al contenido
SML3906
CNS-11
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-Oxo-N-(2,4,6-trimethylphenyl)indeno[1,2,3-de]phthalazine-2(3H)-acetamid, N-mesityl-2-(3-oxoindeno[1,2,3-de]phthalazin-2(3H)-yl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H21N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
395.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(C3=C4C=CC=C3)=NN1CC(NC5=C(C)C=C(C)C=C5C)=O)C4=CC=C2
InChI key
MVMNMAWCMNMLEC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models.
CNS-11 is brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models. CNS-11 inhibits intracellular seeding of a-synuclein fibrils in biosensor cells—HEK293T cells. C-11 reduces number of a-synuclein aggregates in C. elegans model.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)