Saltar a
SML3904
FerroLOXIN-1
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl)-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine, N-[[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H16F5N3
Número CAS:
Peso molecular:
429.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
15LOX/PEBP1 catalytic complex inhibitor that prevents cell death by ferroptosis, but not necroptosis, pyroptosis, or apoptosis.
FerroLOXIN-1 is a ferroptosis inhibitor that selectively targets the 15LOX/PEBP1 catalytic complex without affecting the biosynthesis of pro-/anti-inflammatory lipid mediators. FerroLOXIN-1 prevents 0.5 μM GPX4 inhibitor RSL3-induced ferroptosis in HBE cell cultures (IC50 = 84 nM post 20h RSL3 treatment) and rescues mice from total body irradiation (TBI)-induced death in vivo (Cpd administered via 25 mg/kg ip. 20h post 9.25Gy irradiation; survival on day 27 = 75% vs. 0% on day 19 of untreated control). FerroLOXIN-1 does not exert its efficacy via radical scavenging or iron-chelating activity, nor does it prevent cell death by necroptosis, pyroptosis, or apoptosis.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)