SML3870
Fuzapladib
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
IS 741, IS-741, N-(2-((ethylsulfonyl)amino)-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-3-yl]cyclohexanecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20F3N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
379.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell penetrant and potent phospholipase A2 (PLA2) inhibitor
Fuzapladib (IS-741) is a cell penetrant and potent phospholipase A2 (PLA2) inhibitor. Fuzapladib decelerate the progression of pancreatic fibrosis through monocyte infiltration in dogs.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Effect of IS-741 on ethionine-induced acute pancreatitis in rats: relation to pancreatic acinar cell regeneration
Journal of Gastroenterology, 38(3), 260-267 (2003)
Nanocrystal solid dispersion of fuzapladib free acid with improved oral bioavailability
Biopharmaceutics & Drug Disposition, 43(3), 89-97 (2022)
Effects of IS-741, a synthetic anti-inflammatory agent, on bleomycin-induced lung injury in mice
Lung, 187(5), 331-339 (2009)