SML3777
SAR7334
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
SAR-7334, 4-({(1R,2R)-2-[(3R)-3-Aminopiperidin-1-yl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl}oxy)-3-chlorobenzonitrile, 4-[rac-trans-(1,2)-2-((R)-3-Aminopiperidin-1-yl)indan-1-yloxy]-3-chlorobenzonitrile, SAR 7334
About This Item
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SAR7334 is a TRPC6-selective transient receptor potential channel (TRPC) inhibitor (IC50 against OAG-induced Ca2+ influx in TRPC3/6/7-expressing cells = 9.5/226/282 nM, IC50 >10 μM in TRPC4/10 cells; IC50 = 7.9 nM by whole-cell patch-clamp using TRPC6-HEK-FITR cells).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable