Merck
SML3771
LMTK3 inhibitor C28
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(4-Pyridinyl)-3-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]imidazo[1,2-b]pyridazine, 6-(Pyridin-4-yl)-3-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H11F3N4O
Número CAS:
Peso molecular:
356.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(OC1=CC=CC(C2=CN=C3C=CC(C4=CC=NC=C4)=NN32)=C1)(F)F
InChI
1S/C18H11F3N4O/c19-18(20,21)26-14-3-1-2-13(10-14)16-11-23-17-5-4-15(24-25(16)17)12-6-8-22-9-7-12/h1-11H
InChI key
SFBZOJORTROAIE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound C28 is an orally active, potent, ATP-competitive lemur tyrosine kinase 3 (LMTK3) inhibitor with additional inhibitory potency against only 4 other kinases among a panel of 140 (IC50 = 67 nM/LMTK3, 5 nM/CLK, 6 nM/DYRK1α, 48 nM/HIPK2, 41 nM/IRAK4). LMTK3 promotes proteasome-mediated LMTK3 degradation and decreases proliferation of cancer cultures (NCI-60 panel IC50 <10 μM) and displays antitumor efficacy in xenograft and transgenic breast cancer mouse models in vivo (10 mg/mL via dialy p.o.).
Orally active, potent, ATP-competitive lemur tyrosine kinase 3 (LMTK3), CLK, DYRK1α, HIPK2 inhibitor with anticancer efficacy in cultures and in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)