SML3730
Testosterone enanthate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 4-Androstene-17β-ol-3-one enanthate, Heptanoic acid ester with testosterone, Testosterone heptanoate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable