Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29NO4
Número CAS:
Peso molecular:
431.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
AGX51 is an antagonist that blocks transcriptional regulators ID1-4 from binding basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor E47, causing ubiquitin-mediated degradation of IDs (10-40 μM for 2-48h; HCT116). AGX51 reduces cell viability, G0/G1 growth arrest, and a reduction in cyclin D1 levels in cultures (5-40 μM for 4-24h; HUVEC and HCT116) and suppresses ocular neovascularization in mouse models of age-related macular degeneration (AMD) and retinopathy of prematurity (ROP) in vivo (500 μg/mouse via twice daily i.p. or 1-30 μg/eye via intravitreal injection immediately and 7 days after rupture of Bruch’s membrane).
Antagonist that blocks transcriptional regulators ID1-4 from binding basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor E47, causing ubiquitin-mediated ID degradation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?