SML3600
AZ10606120 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(1-Adamantyl)-N-[2-({2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}amino)quinolin-5-yl]acetamide dihydrochloride, AZ 10606120 dihydrochloride, AZ-10606120 dihydrochloride, Compound-17 dihydrochloride, N-[2-({2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl}amino)-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamidee dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
under inert gas
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC(NCCNCCO)=N2)CC3(C[C@H]4C5)C[C@@H](C4)C[C@@H]5C3.[2HCl]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable