Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H36F3N5O3 · C4H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
629.67
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](N[C@@H]2CC[C@@](C(N3C[C@@]4([H])N(C5=NC=NC(C(F)(F)F)=C5)C[C@]3([H])C4)=O)(C(C)C)C2)CCOC1
InChI key
MCRWZBYTLVCCJJ-DKALBXGISA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective CCR2/5 receptor antagonist
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3583-25MG | 04065269114178 |
| SML3583-5MG | 04065269114185 |